C0913
Complement C2 deficient serum human
for complement assays
Selecione um tamanho
R$ 2.658,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.658,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?