204882
Complement C2, Human
Complement C2, Human, is a native, single chain glycoprotein present. C2 is cleaved by the activated C1s into C2a, the 63 kDa C-terminal fragment, and C2b, the 30 kDa N-terminal fragment.
Sinônimo(s):
C2 Protein
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
liquid
atividade específica
≥4×105 C2H50 units/mg (>=70% of the C2 activity in normal human serum on a mg/mg basis)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
C1, C3, C4, C5, IgG, IgA, IgM, albumin, Factor B, or hemopexin, trace
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de preparo