Documentos Principais
BUA4817-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-81 Rotor
(capacity 7 x 50 mL Falcon(R) centrifuge tubes), pack of 4
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
Holds 7 x 50 ml conical tubes
embalagem
pack of 4
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638614 (NA)
Eppendorf® 5825730003 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
(capacity 7 x 50 mL Falcon(R) centrifuge tubes)
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)