Documentos Principais
Z169048
Micrometer
Metric
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.076,00
R$ 1.076,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.076,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
R$ 1.076,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.01 mm
embalagem
pack of 1 ea
faixa de medição
0-25 mm
Descrição geral
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)