Documentos Principais
BR782911
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
Inlet Opening System, 4 Inserts/Strip, PET membrane
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 3.632,00
R$ 3.632,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 3.632,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
R$ 3.632,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Materiais
PET membrane
descrição
cellGrade(TM) plus
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, induvidullay packed)
fabricante/nome comercial
BRAND 782911
tamanho
6 well
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)