Documentos
BR705200
BRAND® HandyStep® Touch
DE-M, with universal AC adapter and shelf/rack mount
Sinônimo(s):
Electronic Pipette, HandyStep, HandyStep Touch, Positive Displacement Pipette, Repeater, Repeater Pipette, Repetitive Pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
entrada CA/CC
120 - 240 V AC, universal plug set (CN, GB, US, EU, AU/NZ)
Características
adjustable
electronic
no. of channels ‑ 1
fabricante/nome comercial
BRAND 705200
embalagem
1 ea of (HandyStep® touch, DE-M marking, with performance certificate, operating manual, quick reference guide, wall/shelf mount, lithium-ion battery, universal power adapter and USB type C cable)
volume
1-50000 μL
energia da bateria
lithium yr
Descrição geral
Pipetas repetitivas são a primeira opção em termos de dispensação eficiente de séries longas. Pipetas de deslocamento positivo frequentemente são a solução certa para pipetar meios viscosos. A nova pipeta de repetição HandyStep touch da BRAND combina ambos os recursos.
Com a tela sensível ao toque, você é capaz de deslizar os dedos para frente e para trás para alterar as funções e há sempre um resumo disponível das informações essenciais sobre as etapas do seu trabalho. É de fácil operação, mesmo com o uso de luvas de proteção. E, por falar em facilidade, a troca manual de ponteiras está com os dias contados. Na HandyStep touch, basta tocar de leve no ícone Eject (ejetar) na tela para ejetar a ponteira.
A pipeta de repetição Handystep touch reconhece automaticamente o volume das novas ponteiras PD- Tips II da BRAND. Isso poupa tempo e reduz o risco de erro. Ponteiras de diversos outros fabricantes também podem ser usadas, proporcionando máxima flexibilidade.
O carregamento fácil e eficiente: basta colocar a HandyStep touch na base de carregamento por indução e a bateria começa a recarregar automaticamente.
Aplicação
autopipetagem, multidispensação
Características e benefícios
Visão geral:
  • Operação por tela sensível ao toque com navegação de menu intuitiva em inglês, alemão, espanhol, francês e chinês
  • Multidispensação, autodispensação e pipetagem
  • Detecção automática do tamanho dos BRAND PD-Tips II
  • Compatível com PD-Tips anteriores à geração PD-Tips II e com pontas de muitos outros fabricantes, por exemplo, Encode tips, Repet-Tips, Combitips®, Combitips plus®, Combitips advanced® (as marcas mencionadas são propriedade de seus respectivos proprietários)
  • Ejeção automática de pontas
  • Ajuste de volume variável de 1,0 µl a 50 ml
  • Fácil de limpar devido à superfície lisa sem ranhuras e bordas
  • Recarga indutiva
Limitações de uso:
  • A temperatura de operação do instrumento e do reagente deve estar entre +15 °C e +40 °C (59 °F a 104 °F)
  • Pressão de vapor até 500 mbar
  • Viscosidade: Em PD-Tip de 50 ml: 20 mPa s; em PD-Tip de 5 ml: 260 mPa s; em PD-Tip de 1,25 ml: 977 mPa s
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips plus is a registered trademark of Eppendorf AG
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3