BR781414
BRAND® PCR caps, strips of 8
clear, domed polypropylene
Selecione um tamanho
R$ 1.546,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.546,00
Produtos recomendados
Materiais
domed polypropylene
Características
RNase and DNase free
embalagem
pkg of 25 × 12 strips (300 total)
fabricante/nome comercial
BRAND 781414
técnica(s)
PCR: suitable
cor
clear
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Effective protection against evaporation and contamination
- The right cap shape for your application
- Easy to open and close without risk of contamination
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)