Documentos Principais
BMSIPS2050PT2
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, PTFE-coated
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE-coated
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPS2050-P-T2
diâmetro × C
85 mm × 350 mm , open
Descrição geral
Perfect for use is small mouth, round flasks, this PTFE coated propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Aplicação
stirring, mixing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)