Documentos Principais
BAF134690003
Bel-Art® Write-on Tape Dispenser
Separator Discs
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
embalagem
pack of 3
fabricante/nome comercial
Bel-Art F13469-0003
Descrição geral
Prevents adjacent rolls of labeling tape from binding with each other. Use when loading dispenser with more than 4 rolls of labeling tape.
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Write-on is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)