Merck
Pular para
B9934
BTA-1
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-(4´-Methylaminophenyl)benzothiazole
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.026,00
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.828,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12N2S
Número CAS:
Peso molecular:
240.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
R$ 1.026,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble ~10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C14H12N2S/c1-15-11-8-6-10(7-9-11)14-16-12-4-2-3-5-13(12)17-14/h2-9,15H,1H3
InChI key
FHJRKGXJBXPBGA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
BTA-1 is a fluorescent thioflavin-T derivative with 50-fold higher affinity for β-amyloid aggregates.
BTA-1 is a probe for β-amyloid aggregates; fluorescent thioflavin-T derivative; exhibits high affinity for amyloid deposits; displays 50-fold higher affinity than thioflavin-T; selectively stains cerebral plaques and cerebrovascular amyloid deposits in the brains of PS1/APP transgenic mice, as well as Aβ fibrils in postmortem brain tissue obtained from AD patients; crosses the blood brain barrier.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
A7232G5547SML0948
BTA-1 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
B9934
BTA-1
AP-18 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A7232
AP-18
GSK837149A ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
G5547
GSK837149A
KY02111 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0948
KY02111
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble ~10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
yellow
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)