B9645
Ácido bórico
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 40 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?