B35407
2,2′-Biquinoline
98%
Sinônimo(s):
2,2′-Diquinolyl, Cuproin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
192-195 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2nc(ccc2c1)-c3ccc4ccccc4n3
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
chave InChI
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?