B9636
S-Benzoylthiamine O-monophosphate
Sinônimo(s):
Benfotiamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder or crystals
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncc(CN(C=O)\C(C)=C(/CCOP(O)(O)=O)SC(=O)c2ccccc2)c(N)n1
InChI
1S/C19H23N4O6PS/c1-13(23(12-24)11-16-10-21-14(2)22-18(16)20)17(8-9-29-30(26,27)28)31-19(25)15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3,(H2,20,21,22)(H2,26,27,28)/b17-13+
chave InChI
BTNNPSLJPBRMLZ-GHRIWEEISA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2