P3510
Papaverine hydrochloride
≥98% (titration by HCL04), powder, cerebral vasodilator
Sinônimo(s):
6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
Papaverine hydrochloride, powder
Ensaio
≥98%
forma
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 25 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
chave InChI
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE4B(5142)
Descrição geral
Aplicação
- in oxygenated Krebs solution for tissue mechanics analysis
- as a vasodilator in heparinized horse serum in tissue uptake technique
- as an inhibitor of H-MPP+ uptake into stably transfected 293 cells expressing either extraneuronal monoamine transporter (EMT) human or EMT rat
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.