The caps for this item do have a ring in them for tight seals. The supplier has tested the bottles and deemed them leak proof.
Z261106
Nalgene® PassPort™ IP2 bottles
Narrow-mouth, capacity 500 mL
Sinônimo(s):
nalgene bottle, nalgene bottles, nalgene hdpe
Selecione um tamanho
R$ 794,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 794,00
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (28-415)
Características
with cap
embalagem
pack of 12 (bottles)
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2099-0016
capacidade
500 mL
diâmetro × A
73 mm × 171 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Hello, regarding Nalgene PassPort IP2 bottles, do the caps have a seal ring at the top providing a tight seal?
1 answer-