Documentos
B9014
Sigma-Aldrich
Biocytin hydrazide
≥90%
Sinônimo(s):
Nε-(+)-Biotinyl-L-lysine hydrazide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H30N6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
386.51
Beilstein:
2179522
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥90%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Aplicação
Reactive derivative for labeling proteins and glycoproteins with biotin.