A7687
Aloe-emodin
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,8-Dihydroxy 3-hydroxymethylanthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazine, Rhabarberone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
plant root (Rheum palmatum)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
yellow to brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
chave InChI
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)