Key Documents
B7884
Sigma-Aldrich
Stearyl behenate
~99%
Sinônimo(s):
Behenic acid stearyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H80O2
Número CAS:
Peso molecular:
593.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC