P3512
Stearyl palmitate
≥99%
Sinônimo(s):
Palmitic acid stearyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (vegetable)
Ensaio
≥99%
forma
powder
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-33-36-34(35)32-30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
chave InChI
BILPUZXRUDPOOF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3