B7059
Monoclonal Anti-Breast Cancer Resistance Protein antibody produced in mouse
~250 μg/mL, clone BXP-21, tissue culture supernatant, aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ABCG2, Anti-BCRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BXP-21, monoclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~250 μg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using pretreated human tissue
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed frozen sections
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCG2(9429)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.