B3523
Anti-Human IgG3−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP-6050, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:40,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade