B3773
Anti-Human IgG (Fc specific)−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP-6017, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
técnica(s)
direct ELISA: 1:80,000
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2