I5635
Monoclonal Anti-Human IgG2 antibody produced in mouse
clone HP-6014, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP-6014, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
indirect ELISA: 1:5,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
It may also be used:
- in imprint immunofixation
- in immunofluorometric assay
- in hemagglutination
- in hemagglutination inhibition
- in particle counting immunoassay
- in detection of cytoplasmic IgG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)