B3436
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
C2-8
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: ~20 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)Nc3ccc(Br)cc3)cc1
InChI
1S/C19H14Br2N2O3S/c20-14-4-8-16(9-5-14)22-19(24)13-2-1-3-18(12-13)27(25,26)23-17-10-6-15(21)7-11-17/h1-12,23H,(H,22,24)
chave InChI
SJJKUNDBFWUAQB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3