Documentos Principais
B2557
Sigma-Aldrich
8-Bromo-2′-monobutyryladenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Rp-isomer
>97% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Rp-8-Br-MB-cAMPS
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 7.396,00
R$ 7.396,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 7.396,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16BrN5O6PSNa
Peso molecular:
516.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 7.396,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
>97% (HPLC)
Formulário
solid
embalagem
vial of 5 μmol (2.5 mg solid)
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H]2O[P@](O)(=S)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Br)nc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C14H17BrN5O6PS/c1-2-3-7(21)25-10-9-6(4-23-27(22,28)26-9)24-13(10)20-12-8(19-14(20)15)11(16)17-5-18-12/h5-6,9-10,13H,2-4H2,1H3,(H,22,28)(H2,16,17,18)/t6-,9-,10-,13-,27-/m1/s1
chave InChI
KWTXVSKODFLFLA-WJCFKVOZSA-N
Aplicação
Lipophilic precursor that is more lipophilic and membrane-permeable compared to Rp-8-Br-cAMPS.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
V Ruiz-Velasco et al.
Circulation research, 82(5), 557-565 (1998-04-07)
Cyclic nucleotides are known to modify voltage-gated (L-type) Ca2+ channel activity in vascular smooth muscle cells, but the exact mechanism(s) underlying these effects is not well defined. The purpose of the present study was to investigate the modulatory role of