Documentos Principais
B1436
Sigma-Aldrich
BAX Inhibiting Peptide V5
≥97% (HPLC), lyophilized powder
Sinônimo(s):
BIP-V5
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.563,00
R$ 1.563,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.563,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H50N6O6S
Número CAS:
Peso molecular:
586.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 1.563,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CC[C@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C
InChI
1S/C27H50N6O6S/c1-16(2)15-20(24(35)31-19(27(38)39)9-6-7-12-28)32-23(34)18(11-14-40-5)30-25(36)21-10-8-13-33(21)26(37)22(29)17(3)4/h16-22H,6-15,28-29H2,1-5H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,32,34)(H,38,39)/t18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
NHMUTADCTDDWPV-YFNVTMOMSA-N
Amino Acid Sequence
Val-Pro-Met-Leu-Lys
Ações bioquímicas/fisiológicas
BAX Inhibiting Peptide V5 protects Bax against conformational changes and it also prevents mitochondrial translocation. In vitro analysis prove that peptide V5 prevents apoptosis, mediated by a number of agents including staurosporine, ultraviolet and anti-cancer drug.[1]
Bax-mediated apoptosis inhibitor; membrane permeable pentapeptide based on the Ku70-Bax inhibiting domain.
Outras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The involvement of the apoptosis-modulating proteins ERK 1/2, Bcl-xL and Bax in the resolution of acute inflammation in vivo
Sawatzky DA, et al.
The American Journal of Pathology, 168(1), 33-41 (2006)