A1824
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
≥99% (HPLC), powder, antioxidant
Sinônimo(s):
N-Acetylserotonin, Normelatonin
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine, ≥99% (HPLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
cor
white to faint yellow
pf
120-122 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-8(15)13-5-4-9-7-14-12-3-2-10(16)6-11(9)12/h2-3,6-7,14,16H,4-5H2,1H3,(H,13,15)
chave InChI
MVAWJSIDNICKHF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3