Documentos
858463
Sigma-Aldrich
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10BrN5NaO6P · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
448.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
powder
pf
234-235 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na.H2O/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
chave InChI
XWDDEXWQQLBWNV-LGVAUZIVSA-M
Aplicação
Promotes cell division.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3