Documentos Principais
B020002
Sigma-Aldrich
Sigma Black 2
Sinônimo(s):
Phosphoramidous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-[[2-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]ethyl][4-[[2,5-dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenyl]amino]ethyl 2-cyanoethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H61N8O9P
Número CAS:
Peso molecular:
997.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Nível de qualidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)