Documentos Principais
AXYPCR0208C
PCR strip tubes
thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-0208-C
Corning
embalagem
pkg of 10x125strips/cs
tamanho
0.2 mL
cor
clear
clear
adequação
suitable for PCR
Características e benefícios
  • Axygen® thin-wall 8 strip PCR tubes are designed to fit a wide variety of thermal-cyclers.
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows for precise thermal transfer.
  • An even insertion cap ensures a tight seal to reduce evaporation.
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Caps are sold separately.
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)