Documentos Principais
AXYPCR0208FCPC
PCR strip tubes
with flat strip caps with writing surface, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cap (flat strip caps)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-0208-FCP-C
Corning
embalagem
pkg of 10x125strips/cs
tamanho
0.2 mL
cor
clear
clear
adequação
suitable for PCR
Descrição geral
  • Axygen® PCR strip tubes with flat strip caps are designed to fit a wide variety of thermal cyclers.
  • Caps provide a leak-proof seal for sample protection.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Flat caps feature a clear surface ideal for fluorescent luminescent and real-time PCR applications.
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)