AXYMCT060C
Microtubes
size 0.6 mL, clear, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinônimo(s):
Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante/nome comercial
Axygen Inc MCT-060-C
Corning
embalagem
pkg of 10x1000tubes/cs
tamanho
0.6 mL
cor
clear
clear
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for (centrifugation)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Axygen® MaxyClear homopolymer microtubes offer high tensile strength and chemical resistance.
- Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
- Frosted surface for labeling.
- A piercing port in the center of the cap with a thin membrane allows easy access to samples by syringes.
- Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
- Maximum G-force is 14,000 RCF.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)