Documentos Principais
AV32598
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2H4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-General transcription factor IIH, polypeptide 4, 52 kDa, Anti-TFIIH
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
52 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, guinea pig, dog, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GTF2H4(2968)
Descrição geral
GTF2H4 is a 52kDa transcription factor. Mutations in this gene have been linked to the risk of multiple sclerosis.
Rabbit Anti-GTF2H4 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and pig GTF2H4.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human GTF2H4
Aplicação
Rabbit Anti-GTF2H4 antibody can be used for western blot applications at a concentration of 1μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
GTF2H4 belongs to the TFB2 family. It is a component of the core-TFIIH basal transcription factor involved in nucleotide excision repair (NER) of DNA and, when complexed to CAK, in RNA transcription by RNA polymerase II.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: ESTPSRGLNRVHLQCRNLQEFLGGLSPGVLDRLYGHPATCLAVFRELPSL
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Farren B S Briggs et al.
American journal of epidemiology, 172(2), 217-224 (2010-06-05)
Multiple sclerosis (MS) is a complex autoimmune disease of the central nervous system with a prominent genetic component. The primary genetic risk factor is the human leukocyte antigen (HLA)-DRB1*1501 allele; however, much of the remaining genetic contribution to MS has