Documentos Principais
ADAPA43825-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 25 mL round-bottom tube, for use with 100 mL round bucket, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiais
round bottom
Características
for use with cap
holds 1 x 25 mL round-bottom tube
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639145 (NA)
Parâmetros
2,900 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
100 mm
Diâmetro
25 mm
compatibilidade
for use with 100 mL round bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter for use with 100 mL round bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 1 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)