Documentos Principais
A9401
Sigma-Aldrich
Aflatoxin M2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14O7
Número CAS:
Peso molecular:
330.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2OC3OCCC3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hepatocarcinogen.
Advertência
Possibly carcinogenic.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)