A9228
Amyloglucosidase from Rhizopus sp.
≥40,000 units/g solid
Sinônimo(s):
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized solid
atividade específica
≥40,000 units/g solid
solubilidade
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.