172426
Glucoamylase, Rhizopus sp.
Glucoamylase is a multi-domain enzyme that belongs to the glycosyl hydrolase 15 family. Useful for the enzymatic determination of starch.
Sinônimo(s):
Glucoamylase, Rhizopus sp., Glucan 1,4-α-glucosidase, Glucoamylase, Amyloglucosidase, γ-Amylase, Lysosomal α-glucosidase, exo-4,7-α-glucosidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Rhizopus spp.)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥10 unit/mg solid
≥20 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Outras notas
Kelly, J.J. and Alpers, D.H. 1973. Biochim. Biophys. Acta315, 113.
Jeffrey, P.L., et al. 1970. Biochemistry9, 1403.
Brown, B. and Brown, D.H. 1965. Biochim. Biophys. Acta110, 124.
Tsujisaka, Y., et al. 1958. Nature181, 770.
Miller, K.D. and Copeland, W.H. 1956. Biochim. Biophys. Acta22, 193.
French, D. and Knapp, D.W. 1950. J. Biol. Chem.187, 463.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3