Documentos Principais
A8892
Sigma-Aldrich
Allyl bromide
Sinônimo(s):
3-Bromo-1-propene
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
120.98
Beilstein:
605308
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
densidade de vapor
4.2 (vs air)
temperatura de autoignição
554 °F
Lim. expl.
7.3 %
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
70-71 °C (lit.)
pf
−119 °C (lit.)
densidade
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
chave InChI
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4