Documentos Principais
A7295
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine
Sinônimo(s):
Aminacrine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
solubilidade
ethanol: soluble, hazy
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
chave InChI
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)