A6681
2-Acetamido-1-N-(β-L-aspartyl)-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine
≥98%
Sinônimo(s):
β-D-GlcNAc-(1→N)-Asn, 2-Acetamido-1-β-(L-aspartamido)-1,2-dideoxy-D-glucose, L-Asparagine, N-[2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 22 to 26 °, c = 1% (w/v) in water
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1NC(=O)CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C12H21N3O8/c1-4(17)14-8-10(20)9(19)6(3-16)23-11(8)15-7(18)2-5(13)12(21)22/h5-6,8-11,16,19-20H,2-3,13H2,1H3,(H,14,17)(H,15,18)(H,21,22)
chave InChI
YTTRPBWEMMPYSW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
N-linked glycosylation, modification, and degradation