A4910
DL-2-Amino-3-phosphonopropionic acid
Sinônimo(s):
3-Phosphono-DL-alanine, AP-3
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
pf
227-229 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
chave InChI
LBTABPSJONFLPO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM5(2915) , GRM6(2916) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3