A5979
Anti-ARP3 antibody, Mouse monoclonal
clone FMS338, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
ARP3 Detection Antibody, Mouse Anti-ARP3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FMS338, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 40-45 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat, canine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of mouse myoblast C2 cells
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTR3(10096)
mouse ... Actr3(74117)
rat ... Actr3(81732)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2