This product has not been tested for suitability in zebrafish.
A6104
Anti-ARP2 antibody, Mouse monoclonal
clone FMS96, purified from hybridoma cell culture
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FMS96, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 40-45 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat, canine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of C2 mouse myoblast cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTR2(10097)
mouse ... Actr2(66713)
rat ... Actr2(289820)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Immunoblotting
- Immunocytochemistry
- Enzyme linked immuosorbent assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Kann dieser Antikörper in IF-Experimenten mit Zebrafischen verwendet werden?
1 answer-