A5949
L-Arginina
BioXtra, pH 5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O), >99% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Arginina
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
>99% (TLC)
Impurezas
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
<0.1%
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): <0.05%
traços de cátion
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
absorção
<0.1 at 280 in H2O at 1 M
<0.2 at 260 in H2O at 1 M
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1