The K12 strain information can be found on the UniProt website under the following entry: P0A9C5.
G1270
L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli
lyophilized powder, 400-2,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
L-Glutamate:ammonia ligase (ADP-forming)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
400-2,000 units/mg protein
purificado por
affinity chromatography
contém
dithioerythritol as preservative
composição
Protein, ~5% Lowry
solubilidade
H2O: soluble 0.95-1.05 mg/mL, clear to hazy
nº de adesão UniProt
atividade externa
ATPase <0.2%
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Escherichia coli K12 ... glnA(948370)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
From which E. coli strain is your product G1270 L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli isolated?
1 answer-