Documentos Principais
389803
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt
technical grade, 80%
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)3SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
80%
pf
260 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h4H,1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
CSKVLUWCGPWCQR-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)