Documentos Principais
1.01236
Millipore
Agarose
for analytical nucleic acid electrophoresis
Sinônimo(s):
Agarose
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
Número do índice EC:
232-731-8
NACRES:
NA.31
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
pf
60-90 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
atividade externa
DNAses (Exo- and endonucleases), none detected
RNAse, none detected
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Nota de análise
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Electroendoosmosis: 0.05 - 0.13
Gel point: 34 - 38 °C
Sulphur (as SO₄): ≤ 0.14 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.4 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 7.0 %
Performance test (Nucleic acid electrophoresis): passes test
DNases (Exo- and endonucleases): not detectable
RNases: not detectable
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Agarose Low EEO
Sigma-Aldrich
A0576
Agarose
Agarose MP powder, pkg of 100 g (11388983001), pkg of 500 g (11388991001)
Roche
AGRMP-RO
Agarose MP
Agarose NA Cytiva 17-0554-02, pack of 100 g
GE17-0554-02
Agarose NA
Agarose LE low electroendosmosis
Roche
AGRLE-RO
Agarose LE
Agarose Special High EEO
Sigma-Aldrich
A5304
Agarose
Agarose High EEO
Sigma-Aldrich
A9793
Agarose
Conteúdo relacionado
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.