A5284
8-Azaguanine
Hybri-Max™, γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
8-AzaG, 2-Amino-6-hydroxy-8-azapurine, 2-Amino-6-oxy-8-azapurine, Guanazolo
About This Item
Produtos recomendados
grau
Hybri-Max™
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=Nc2[nH]nnc2C(=O)N1
InChI
1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
chave InChI
LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?