A5168
Adenosine Deaminase from bovine spleen
Type IX, ammonium sulfate suspension, 150-200 units/mg protein
Sinônimo(s):
Adenosine aminohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine spleen
Nível de qualidade
tipo
Type IX
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
150-200 units/mg protein
peso molecular
32.5-33 kDa
nº de adesão UniProt
atividade externa
5′-AMP deaminase ≤0.01%
alkaline phosphatase ≤0.01%
guanase ≤0.01%
nucleoside phosphorylase ≤0.1%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
cow ... ADA(280712)
Descrição geral
pI: 4.85
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions