Documentos Principais
80529
Supelco
2-Hydroxy-3-methylvaleric acid
mixture of diastereomers, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-3-methylpentanoic acid
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.141,00
R$ 1.141,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.141,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NB.21
R$ 1.141,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
90.0-105.0% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)C(C)CC)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
RILPIWOPNGRASR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)